Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥95% (SDS-PAGE)
Biological source:
bovine brain
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
bovine brain
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
technique(s)
affinity binding assay: suitable
storage temp.
−20°C
Application
Biochem/physiol Actions
HSPs (heat shock proteins) are generated in response to environmental stresses, including, changes in temperature and physiological inhibitors. HSP90 is a cytosolic chaperon. Mammalian HSP 90 has an affinity for steroid receptors, actin, nucleotides, etc., suggesting an important, multifunctional role in vivo. It is present in most eukaryotes as well as prokaryotes.
Physical form
Contains Tris buffer salts
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?