Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H47NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
lipid type
sphingolipids
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H47NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h18-19,22-23,26-27H,3-17,20-21H2,1-2H3,(H,25,28)/b19-18+/t22-,23+/m0/s1
InChI key
NPRJSFWNFTXXQC-QFWQFVLDSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable analog of ceramide; stimulates protein phosphatase 2A; activates MAP kinase; induces apoptosis in human leukemia HL-60 cells
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?