Merck
H5267
20-Hydroxyecdysone 22-acetate
≥95%
Synonym(e):
2β,3β,14,20,22(R),25-Hexahydroxy-7-cholesten-6-one 22-acetate, 7-Cholestene-2β,3β,14,20,22(R),25-hexol-6-one 22-acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C29H46O8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
522.67
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@]([H])(CC[C@@]3(O)C1=CC(=O)[C@]4([H])C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]24C)[C@@](C)(O)[C@@H](CCC(C)(C)O)OC(C)=O
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)