Fortfahren mit
H5127
17α-Hydroxypregnenolone 3-acetate
≥98%
Synonym(e):
3β,17α-Dihydroxy-5-pregnen-20-one 3-acetate, 5-Pregnene-3β,17α-diol-20-one 3-acetate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H34O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
374.51
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥98%
assay
≥98%
SMILES string
CC(=O)OC1CCC2(C)C3CCC4(C)C(CC[C@@]4(O)C(C)=O)C3CC=C2C1
InChI
1S/C23H34O4/c1-14(24)23(26)12-9-20-18-6-5-16-13-17(27-15(2)25)7-10-21(16,3)19(18)8-11-22(20,23)4/h5,17-20,26H,6-13H2,1-4H3
InChI key
IQCNQJXIOWBNAT-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)