Merck
H4395
N-Heptyl-5-Chloro-1-Naphthalenesulfonamide
powder
Synonym(e):
Protein kinase C activator, SC-10
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H22ClNO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
339.88
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 10 mM, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCNS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)cccc12
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)