Fortfahren mit
H4002
DL-3-Hydroxynorvalin
≥98% (TLC)
Synonym(e):
2-Amino-3-hydroxy-pentansäure, DL-β-Hydroxynorvalin
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
133.15
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
1722350
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
DL-3-Hydroxynorvalin, ≥98% (TLC)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCC(O)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3/c1-2-3(7)4(6)5(8)9/h3-4,7H,2,6H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
LGVJIYCMHMKTPB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
3-Hydroxynorvaline (HNV) is a microbial, α amino acid threonine analogue which has antiviral activity (herpes virus) and is toxic to mammalian cells (embryotoxic and teratogenic) presumably via incorporation into proteins. 3-Hydroxynorvaline may be used as an unnatural amino acid to study the fidelity of protein translation at the level of acyl-tRNA editing. 3-Hydroxynorvaline may also be used to study enzymes and molecules involved in threonine metabolism.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N750216269853721
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98.5% (HPLC), 98.5-101.5% (NT)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
color
white
color
white
color
-
color
white to off-white
application(s)
cell analysis
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
application(s)
food and beverages
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)