Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 48,70 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H42O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
406.60
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
€ 48,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98%
SMILES string
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])[C@]3([H])C[C@H](O)[C@]4([H])C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)CCC(=O)OC
InChI
1S/C25H42O4/c1-15(5-8-23(28)29-4)18-6-7-19-17-14-22(27)21-13-16(26)9-11-25(21,3)20(17)10-12-24(18,19)2/h15-22,26-27H,5-14H2,1-4H3/t15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,24-,25-/m1/s1
InChI key
BWDRDVHYVJQWBO-QWXHOCAMSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥99% | assay ≥98% (CP) | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?