Merck
H2504
His-Leu
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonym(e):
histidylleucine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H20N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.31
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
His-Leu,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
solid
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white to off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(N)Cc1cnc[nH]1)C(O)=O
InChI
1S/C12H20N4O3/c1-7(2)3-10(12(18)19)16-11(17)9(13)4-8-5-14-6-15-8/h5-7,9-10H,3-4,13H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)
InChI key
MMFKFJORZBJVNF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Histidylleucine (His-Leu); histidylglycine (His-Gly) and histidylserine (His-Ser) are N-terminal imidazole containing dipeptides used to study binding of metals such as copper, nickel and zinc.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)