Merck
H2417
Histone H3.2 human
Synonym(e):
Histone, Human
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
Form:
liquid
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
concentration
1 mg/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... H3.2(440686)
Physical form
Supplied as 1 mg/mL in 20 mM NaPO4, pH 7.0, 0.3 M NaCl, 1 mM EDTA, and 1 mM DTT.
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)