Fortfahren mit
H2270
Hydrocortisone 21-hemisuccinate sodium salt
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-hemisuccinate sodium salt, Cortisol 21-hemisuccinate sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 72,60
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H33NaO8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
484.51
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
204-725-5
MDL number:
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Assay:
≥90% (HPLC)
€ 72,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
product line
BioReagent
assay
≥90% (HPLC)
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
solubility
H2O: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1CC[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(COC(CCC([O-])=O)=O)=O)=C1.[Na+]
InChI
1S/C25H34O8.Na/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30;/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-;/m0./s1
InChI key
HHZQLQREDATOBM-CODXZCKSSA-M
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Hydrocortisone for use in epithelial and endothelial adherent cell culture applications.
Application
Hydrocortisone 21-hemisuccinate sodium salt has been used as a supplement in Dulbecco′s modified Eagle medium/nutrient mixture F-12 (DMEM F12) for culturing oral squamous cell carcinoma (OSCC) cell lines and immortalized cone photoreceptor cell line.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
H4881H2882M3781
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture
description
≥90% (HPLC)
description
analytical standard
description
lyophilized powder
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.00% (TLC)
product line
BioReagent
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
toxicology assay: suitable
form
powder
form
powder
form
-
form
lyophilized powder
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)