Merck
H177
2-Hydroxy-tetradecansäure
powder
Synonym(e):
2-Hydroxy-myristinsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H28O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.37
EC Number:
219-714-0
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725369
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 4 mg/mL (with heating in a 70°C water bath), H2O: 5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC(O)C(O)=O
InChI
1S/C14H28O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(15)14(16)17/h13,15H,2-12H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
JYZJYKOZGGEXSX-UHFFFAOYSA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)