Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CH(OH)C6H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
137.18
EC Number:
231-469-1
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
971222
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltentechnique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
160 °C/17 mmHg (lit.)
mp
56-58 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
NCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2
InChI key
ULSIYEODSMZIPX-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?