Direkt zum Inhalt
H1406
(R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT hydrobromide
Synonym(e):
(R)-(+)-2-Dipropylamino-8-hydroxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene hydrobromide, (R)-(+)-8-Hydroxy-2-(dipropylamino)tetralin hydrobromide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H25NO · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.29
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
Br.CCCN(CCC)[C@@H]1CCc2cccc(O)c2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-10-17(11-4-2)14-9-8-13-6-5-7-16(18)15(13)12-14;/h5-7,14,18H,3-4,8-12H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
InChI key
BATPBOZTBNNDLN-PFEQFJNWSA-N
Biochem/physiol Actions
(R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT is a full 5-HT1A serotonin receptor agonist; active enantiomer of (±)-8-hydroxy-DPAT.
5-HT1A serotonin receptor agonist
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)