Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C2H5CH=CHCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
100.16
EC Number:
213-192-8
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1719712
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor density
3.45 (vs air)
refractive index
n
bp
156-157 °C (lit.)
density
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC\C=C/CCO
InChI
1S/C6H12O/c1-2-3-4-5-6-7/h3-4,7H,2,5-6H2,1H3/b4-3-
InChI key
UFLHIIWVXFIJGU-ARJAWSKDSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under cis-3-Hexen-1-ol
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?