Fortfahren mit
H0627
6-Hydroxymelatonin
antioxidant
Synonym(e):
3-(N-Acetylaminoethyl)-6-hydroxy-5-methoxyindole
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 498,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H16N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.28
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
€ 498,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
6-Hydroxymelatonin,
solubility
alcohol: soluble
Quality Segment
SMILES string
COc1cc2c(CCNC(C)=O)c[nH]c2cc1O
InChI
1S/C13H16N2O3/c1-8(16)14-4-3-9-7-15-11-6-12(17)13(18-2)5-10(9)11/h5-7,15,17H,3-4H2,1-2H3,(H,14,16)
InChI key
OMYMRCXOJJZYKE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
6-Hydroxymelatonin (6-OHM) is a melatonin metabolite.[1] It is produced in the liver by the action of cytochrome P450 enzyme[2] as well as by photodegradation of melatonin. In the central nervous system, it exists as a sulfated form.[2] 6-OHM is a partial melatonin receptor MT2 agonist.[3]
Application
6-Hydroxymelatonin has been used as a melatonin derivative to test its protective effects in ultra violet B (UVB)-induced oxidative stress melanocytes[1] and keratinocytes.[4]
Biochem/physiol Actions
6-Hydroxymelatonin (6-OHM) is an antioxidant with a free radical scavenging role.[2] Like melatonin, it reduces the impact of UVB-induced oxidative stress in melanocytes.[1] It also aids protection during iron (Fe2+)-induced neurotoxicity. 6-OHM effectively reduces lipid peroxidation and superoxide anion production induced by potassium cyanide (KCN).[2]
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SMB00981UC1481380116
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
solubility
alcohol: soluble
solubility
-
solubility
methanol: soluble
solubility
-
Gene Information
human ... MTNR1A(4543), MTNR1B(4544)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)