Wichtige Dokumente
H0379
19-Hydroxy-4-androsten-3,17-dion
Synonym(e):
4-Androsten-19-ol-3,17-dion, 4-Androsten-3,17-dion-19-ol
About This Item
SMILES String
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34CO)[C@@H]1CCC2=O
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-8-7-16-14(15(18)4-5-17(18)22)3-2-12-10-13(21)6-9-19(12,16)11-20/h10,14-16,20H,2-9,11H2,1H3/t14-,15-,16-,18-,19+/m0/s1
InChIKey
XGUHPTGEXRHMQQ-BGJMDTOESA-N
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)