Fortfahren mit
G9893
Gliotoxin
from Gliocladium fimbriatum, ≥98% (HPLC), powder, immunomodulating agent
Synonym(e):
Aspergillin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 246,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 789,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H14N2O4S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.39
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Beilstein/REAXYS Number:
50675
MDL number:
€ 246,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Gliotoxin aus Gliocladium fimbriatum,
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)[C@]23CC4=CC=C[C@H](O)[C@H]4N2C(=O)[C@@]1(CO)SS3
InChI
1S/C13H14N2O4S2/c1-14-10(18)12-5-7-3-2-4-8(17)9(7)15(12)11(19)13(14,6-16)21-20-12/h2-4,8-9,16-17H,5-6H2,1H3/t8-,9-,12+,13+/m0/s1
InChI key
FIVPIPIDMRVLAY-RBJBARPLSA-N
General description
Gliotoxin is the mycotoxin produced by Aspergillus fumigatus (AF). It is a hydrophobic metabolite of 326 Da.
Chemical structure: epipolythiodioxopiperazine
Application
Gliotoxin has been used for performing cytotoxicity tests in adenocarcinomic human alveolar basal epithelial (A549) cell lines.
Nicht-kompetitiver Hemmer der chymotrypsin-ähnlichen Aktivität des 20S Proteasoms in vitro.
Biochem/physiol Actions
Gliotoxin is associated with immunosuppression. It is an antiphagocytic and immunomodulating agent that acts by blocking membrane thiol groups. It is implicated in the pathophysiology of invasive aspergillosis (IA) and impacts functional T-cell responses. Gliotoxin in observed in the sera of cancer patients with IA infection.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F6771A6655344847
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
antibiotic activity spectrum
viruses
antibiotic activity spectrum
fungi
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
DNA synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)