Direkt zum Inhalt
G8523
Monoclonal Anti-Growth Hormone antibody produced in mouse
clone GH-C2, ascites fluid
Synonym(e):
Anti-hGH
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
clone
GH-C2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200, radioimmunoassay: 1:1,200
isotype
IgG1
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... GH1(2688), GH2(2689)
Immunogen
recombinant hGH
Biochem/physiol Actions
The antibody reacts specifically against both natural and recombinant hGH in RIA and ELISA. It shows no cross-reactivity to LH, TSH, glucagon, HCG, HPL, insulin, and prolactin.
Physical form
Supplied as diluted ascites fluid containing 1% bovine serum albumin and 15 mM sodium azide.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)