Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H11N5O7PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
367.19
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-811-1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
~97%
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(CO)C4OP(O)(=O)OC34)c2N1
InChI
1S/C10H12N5O7P.Na.H/c11-10-13-7-4(8(17)14-10)12-2-15(7)9-6-5(3(1-16)20-9)21-23(18,19)22-6;;/h2-3,5-6,9,16H,1H2,(H,18,19)(H3,11,13,14,17);;
InChI key
HOTMPXGKAYLTBL-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Do not confuse with the common guanosine 2′- & 3′- monophosphate (mixed isomers).
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?