Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenFeatures and Benefits
Unique silicone rubber gasket provides continuous seal around sides and bottom of glass plates, eliminating the need for a bottom spacer. Order gasket thickness to match comb and spacers. Gaskets are color-coded by thickness for easy identification. Length given is height of assembly; actual gasket length is 2 × h + w.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichtungen für vertikale Standardgels, Breite 16,5 cm
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?