Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41100000
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltentotal capacity
50 mL
General description
Constructed of two equal-diameter heavy-walled acrylic cylinders secured to an acrylic base. PTFE stopcock between cylinders is closed for filling, then opened. Exit port from mixing chamber is controlled by addition of hose and pinch clamp. Geometry permits use of magnetic stirring bar in mixing chamber.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?