Merck
G6657
(−)-Gallocatechin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(2S,3R)-2-(3,4,5-Trihydroxyphenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-benzopyran-3,5,7-triol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H14O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
306.27
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
solubility
H2O: 5 mg/mL (heat 2-10 min at 105C), alcohol: soluble
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)cc2O[C@H]1c3cc(O)c(O)c(O)c3
InChI
1S/C15H14O7/c16-7-3-9(17)8-5-12(20)15(22-13(8)4-7)6-1-10(18)14(21)11(19)2-6/h1-4,12,15-21H,5H2/t12-,15+/m1/s1
InChI key
XMOCLSLCDHWDHP-DOMZBBRYSA-N
General description
(−)-Gallocatechin ist ein polyphenoler Bestandteil und einer der in grünem Tee Camellia sinensis vorhandenen primären Catechine.
Application
(−)-Gallocatechin wird wie folgt als Referenzstandard verwendet:
  • zur Identifikation von in der Ananas (Ananas comosus) vorhandenen Phenolbestandteilen mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)
  • zur Bewertung der Catechinprofile von Camellia sinensis grünem Tee, weißem Tee und Blütenproben mittels Hochleistungsflüssigkeitschromatographie/Photodioden-Arraydetektionsanalyse (RP-HPLC/PDAD)
  • für die Flavan-3-olen-Profilerstellung des Weintrauben-Hybrids Vitis rotundifolia mittels Analyse durch an Quadrupol-Flugzeit-Massenspektrometrie gekoppelte Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC-qTOF-MS/MS)
Biochem/physiol Actions
(−)-Gallocatechin (GC) wirkt durch Einfangen freier Radikale antioxidativ. Es kann auch die Osteoklastgenese hemmen. GC ruft bei Escherichia coli antimutagene Aktivität gegen UV-induzierte Mutation hervor. Es hemmt ebenfalls das Wachstum und die Anhaftung von Porphyromonas gingivalis an bukkalen Epithelzellen.
Other Notes
Polyphenolische Verbindung aus grünem Tee. Ein Epimer von (−)-Epigallocatechin.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Gallocatechin
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)