Merck
G5923
[8]-Gingerol
Synonym(e):
(S)-5-Hydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-3-dodecanon, 8-Gingerol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H30O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
322.44
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2059802
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
color
white to yellow
Quality Segment
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCC[C@H](O)CC(=O)CCc1ccc(O)c(OC)c1
InChI
1S/C19H30O4/c1-3-4-5-6-7-8-16(20)14-17(21)11-9-15-10-12-18(22)19(13-15)23-2/h10,12-13,16,20,22H,3-9,11,14H2,1-2H3/t16-/m0/s1
InChI key
BCIWKKMTBRYQJU-INIZCTEOSA-N
Biochem/physiol Actions
[8]-Gingerol ist eine in Ingwer (Zingiber officinale) gefundene biologisch aktive Verbindung mit entzündungshemmender und antioxidativer Aktivität.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under [8]-Gingerol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)