Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C38H50O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
602.80
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
≥95%
form
powder
color
yellow
solubility
>5 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
C\C(C)=C\C[C@@H](C[C@@]12C[C@@H](C\C=C(\C)C)C(C)(C)[C@@](C\C=C(/C)C)(C(=O)C(=C1O)C(=O)c3ccc(O)c(O)c3)C2=O)C(C)=C
InChI
1S/C38H50O6/c1-22(2)11-13-27(25(7)8)20-37-21-28(15-12-23(3)4)36(9,10)38(35(37)44,18-17-24(5)6)34(43)31(33(37)42)32(41)26-14-16-29(39)30(40)19-26/h11-12,14,16-17,19,27-28,39-40,42H,7,13,15,18,20-21H2,1-6,8-10H3/t27-,28+,37+,38-/m0/s1
InChI key
QDKLRKZQSOQWJQ-SMDXAGPFSA-N
Biochem/physiol Actions
Garcinol is a HAT (histone acetyltransferase) inhibitor. Garcinol is anti-inflammatory and anti-carcinogenic. Histone acetyltransferases provide opposing enzymatic mechanisms for chromatin remodeling and epigenetic control of gene expression. HATs are involved in regulation of transformation, transcription, differentiation, apoptosis, embryonic development and oncogenesis. IC50 p300 = 7 mM; IC50 PCAF = 5 mM (similar to anacardic acid). Garcinol is highly toxic compared to LTK-14, and does not discriminate between p300 and PCAF.
Garcinol is a HAT (histone acetyltransferase) inhibitor; anti-inflammatory; anti-carcinogenic.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?