Fortfahren mit
G5136
γ-Glu-ε-Lys
≥98.0% (TLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H21N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.30
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Produktname
γ-Glu-ε-Lys,
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CCCCNC(=O)CCC(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C11H21N3O5/c12-7(10(16)17)3-1-2-6-14-9(15)5-4-8(13)11(18)19/h7-8H,1-6,12-13H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)
InChI key
JPKNLFVGUZRHOB-UHFFFAOYSA-N
Application
GammaGlu-epsilonLys (γ-Glu-ε-Lys) is used to study the functions and processing of endo-epsilon(-gamma-Glu)-Lys isopeptide bonds in biological processes.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)