Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H23NO10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.35
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
231-865-4
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@H]1[C@@H](O[C@H](COC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O)OC(C)=O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?