Merck
G4375
D-Glucoheptose
≥99%
Synonym(e):
D-Glycero-D-gulo-heptose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.18
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥99%
form
powder
optical activity
[α]20/D -22.5 to -19.0 °, c = 1% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C7H14O7/c8-1-3(10)5(12)7(14)6(13)4(11)2-9/h1,3-7,9-14H,2H2/t3-,4+,5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
YPZMPEPLWKRVLD-PJEQPVAWSA-N
Biochem/physiol Actions
D-Glucoheptose or d-glycero-d-gulo-heptose was determined not to serve as a carbon or nitrogen source for Salmonella typhimurium.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)