Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC3H2[CHOH]4CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
aqueous ethanol solution
extent of labeling
25-50 Ci/mmol
mass shift
M+4
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[3H]C([3H])(O)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
Packaging
serum bottle
Physical form
Ethanol: water (9:1) solution
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?