Fortfahren mit
G2008
D-Gulose
~95%, syrup
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
224-118-9
MDL number:
assay
~95%
form
syrup
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1OC(O)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)