Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C19H25N8O12P · NH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
605.45
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Form:
solid
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenform
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
N.NC1=NC(=O)c2ncn(C3OC(CO)C(OP(O)(=O)OCC4OC(C(O)C4O)N5C=CC(N)=NC5=O)C3O)c2N1
InChI
1S/C19H25N8O12P.H3N/c20-8-1-2-26(19(33)23-8)16-11(30)10(29)7(38-16)4-36-40(34,35)39-13-6(3-28)37-17(12(13)31)27-5-22-9-14(27)24-18(21)25-15(9)32;/h1-2,5-7,10-13,16-17,28-31H,3-4H2,(H,34,35)(H2,20,23,33)(H3,21,24,25,32);1H3
InChI key
PPSONIOCBRREER-UHFFFAOYSA-N
Application
Guanylyl(3′5′)cytidine is an oligonucleotide pyrimidine dimer used as a substrate to study the specificity and kinetics of various RNases such as RNase T1 and its mutations.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?