F9786
Fibroblast Growth Factor-Basic Heparin Stabilized human
FGF-Basic, recombinant, expressed in E. coli, sterile-filtered, aqueous solution, suitable for cell culture
Synonym(e):
rhbFGF
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Rekombinant
expressed in E. coli
Sterilität
sterile-filtered
Form
aqueous solution
Wirksamkeit
0.03-3.0 ng/mL ED50/EC50
Qualität
endotoxin tested
Verpackung
pkg of 1 and 5 mL
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... FGF2(2247)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Fibroblast growth factors in cell culture and various growth factors for your research