Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 140,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Fluticasonpropionat, ≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
CCC(=O)O[C@@]1([C@H](C)C[C@H]2[C@@H]3C[C@H](F)C4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)SCF
InChI
1S/C25H31F3O5S/c1-5-20(31)33-25(21(32)34-12-26)13(2)8-15-16-10-18(27)17-9-14(29)6-7-22(17,3)24(16,28)19(30)11-23(15,25)4/h6-7,9,13,15-16,18-19,30H,5,8,10-12H2,1-4H3/t13-,15+,16+,18+,19+,22+,23+,24+,25+/m1/s1
InChI key
WMWTYOKRWGGJOA-CENSZEJFSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator GlaxoSmithKline | originator - | originator - | originator - |
| color white | color - | color - | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluticasonpropionat
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Endocrine system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?