Fortfahren mit
F9142
Durchflussadapter für ummantelte LC-Säulen
column I.D. 2.5 cm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
12352200
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
2.5 cm
General description
Jeder Flussadapter ist mit einer HDPE-Einlage mit 20 μm Poren, TFE/Propylen-O-Ring-Dichtung, Edelstahl-Einstellstab, PTFE-Körper und 1,5 Meter FEP-Tubing ausgestattet. Bei aggressiven organischen Lösungsmitteln ist eine PTFE-Einlage und Kalrez-O-Ringe erforderlich.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)