Merck
F9132
Fmoc-Asp(OtBu)-OH
Synonym(e):
Fmoc-L-asparaginsäure-4-tert.-butylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H25NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
411.45
EC Number:
276-251-7
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3635671
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m0/s1
InChI key
FODJWPHPWBKDON-IBGZPJMESA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fmoc-Asp(OtBu)-OH
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)