Merck
F3927
Fluorescein-α-D-mannopyranoside−polyacrylamide
powder
Synonym(e):
α-D-Man-PAA-FI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
mol wt
~30 kDa
color
yellow
application(s)
detection
storage temp.
2-8°C
Application
Fluorescein-α-D-mannopyranoside−polyacrylamide (α-D-Man-PAA-FI) may be used as a glycoprobe (Glyc-PAA) for detection of binding sites using fluorescent microscopy techniques.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)