Fortfahren mit
F3177
Fluorescein-α-D-galactosamine polyacrylamide
powder
Synonym(e):
α-D-GalNAc-PAA-FI
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
MDL number:
form
powder
Quality Segment
mol wt
~30 kDa
color
yellow
storage temp.
2-8°C
Application
Fluorescein-α-D-galactosamine polyacrylamide may be used in the development of cross-linkable hydrogels.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)