Fortfahren mit
F1395
β-L-Fucose 1-phosphate bis(cyclohexylammonium) salt
≥98%
Synonym(e):
6-Deoxy-β-L-galactose 1-phosphate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11O8P · 2C6H14N
Molekulargewicht:
442.48
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.NC2CCCCC2.C[C@@H]3O[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]3O
InChI
1S/2C6H13N.C6H13O8P/c2*7-6-4-2-1-3-5-6;1-2-3(7)4(8)5(9)6(13-2)14-15(10,11)12/h2*6H,1-5,7H2;2-9H,1H3,(H2,10,11,12)/t;;2-,3+,4+,5-,6+/m..0/s1
InChI key
FQMPFZHILABVMA-PEJHDPODSA-N
Application
β-L-Fucose 1-phosphate is suitable as both substrate and product to identify, differentiate and characterize GTP fucose pyrophosphorylase(s) (GFPP; fucose-1-phosphate guanylyltransferases) involved in the formation of the nucleotide-sugar GDP-beta-l-fucose and other fucosylation donor substrates such as 3,3′-Diaminobenzidine (GDP)-β-l-fucose. β-L-Fucose 1-phosphate may be used to generate new fucosylation donor substrates for use in glycan fucosylation research.[1][2]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F6803R7750G5509
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to almost colorless
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)