Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 192,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21NO4 · HBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
217-742-8
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Fenoterol -hydrobromid,
Quality Segment
originator
Boehringer Ingelheim
SMILES string
Br[H].CC(Cc1ccc(O)cc1)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2
InChI
1S/C17H21NO4.BrH/c1-11(6-12-2-4-14(19)5-3-12)18-10-17(22)13-7-15(20)9-16(21)8-13;/h2-5,7-9,11,17-22H,6,10H2,1H3;1H
InChI key
SGZRQMALQBXAIQ-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB2(154)
General description
Fenoterol-hydrobromid ist ein Arzneistoff aus der Gruppe der Sympathomimetika. Es wird zur Behandlung von Asthma, Bronchitis und Emphysem verwendet. Die Verabreichung von Fenoterol steht eventuell mit Leberschäden in Verbindung. Es hat eine entzündungshemmende Wirkung auf die Funktion der Eosinophilen.
Application
Fenoterol-hydrobromid wurde in der Chromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LC&-MS-MS) für den spezifischen und sensitiven Nachweis von β-Agonisten (BAG) verwendet.
Biochem/physiol Actions
β2-Adrenozeptor-Agonist; Bronchodilator.
Features and Benefits
Diese Verbindung wurde von Boehringer Ingelheim entwickelt. Weitere pharmazeutisch entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten finden Sie hier.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| originator Boehringer Ingelheim | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... ADRB2(154) | Gene Information human ... ADRB2(154) | Gene Information human ... ADRB2(154) | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fenoterol -hydrobromid
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?