Fortfahren mit
F0392
Fetales Kälberserum
USA origin, Dialyzed by ultrafiltration against 0.15 M NaCl, sterile-filtered, suitable for cell culture
Synonym(e):
FBS, FCS, Seren, Serum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 308,00
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.210,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
eCl@ss:
32160409
NACRES:
NA.71
MDL number:
Biological source:
bovine fetus
Origin:
USA origin
Sterility:
sterile-filtered
Form:
liquid
Shipped in:
dry ice
€ 308,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine fetus
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
FBS Select
form
liquid
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL
origin
USA origin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
≤10 EU/mL endotoxin
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Fötales Rinderserum wird bei verschiedenen Zellkulturtechniken als Zusatz verwendet, da es viele nicht definierte wachstumsfördernde und überlebenssteigernde Faktoren für Kulturzellen bereitstellt.
Biochem/physiol Actions
Fötales Kälberserum (FBS) ist Bestandteil von tierischen Zellkulturmedien. Es enthält Hormone und Wachstumsfaktoren. FBS fördert die In-vitro-Zellkultur, indem es Bindeproteine, Lipide und Mineralien sowie Bindungs- und Verbreitungsfaktoren bereitstellt.
Preparation Note
Molekulargewicht-Ausschlussgrenze 10.000
Analysis Note
  • Auf Bakterien, Viren und Mykoplasmen getestet
  • Unter aseptischen Bedingungen dreifach durch eine 0,1-μm-Membran filtriert
  • Endotoxin- und Hämoglobin-getestet
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
F676512107CF7524
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
liquid
form
-
form
-
form
-
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
biological source
bovine fetus
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
USA origin
origin
non-USA origin
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL
composition
Bovine IgG, ≤1 mg/mL , Hemoglobin, ≤20 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤20 mg/dL
composition
hemoglobin, ≤25 mg/dL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fetales Kälberserum
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. Once a bottle of Fetal Bovine Serum (FBS) is thawed, for how long can the bottle be used?
    1 answer
    1. Once Fetal Bovine Serum has been thawed, the bottle can be used in cell culture for up to 7 days for most cell types when stored  refrigerated at 2-8°C.  If the cells are not fastidous (e.g. HeLa or fibroblasts), the thawed and refrigerated serum can be used for up to 30 days.  For some extremely fastidious cell lines, it may be necessary to screen individual lots for acceptable performance.  For uses such as blocking for various immuno procedures, usage will generally be for 30 days and perhaps somewhat longer when stored at 2-8°C.  For other procedures, usage beyond 30 days storage at 2-8°C will need to be determined.