Fortfahren mit
ET0300
E-TOXATE Kit
sufficient for 100 assays
Synonym(e):
Endotoxin detection kit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12352202
Usage:
sufficient for 100 assays
Storage temp.:
−20°C
usage
sufficient for 100 assays
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Application
E-TOXATE Kit has been used in the semiquantitative determination of endotoxin levels in 0.1 % (w/v) dispersions of polyelectrolyte nanoparticle construct (NPs) and 0.1 % (w/v) polymer solutions.
Legal Information
E-Toxate is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
ET0100ET0200APPA014
usage
sufficient for 100 assays
usage
sufficient for 50 assays
usage
sufficient for 20 assays
usage
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under E-TOXATE Kit
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • E-Toxate Endotoxin standard, for endotoxin quantitation 1 mL/vial
    SDB
  • E-Toxate reagent from Limulus polyphemus, sufficient for 20 tests 5 vial(s)
    SDB
  • E-Toxate Water, endotoxin, free 5 x 30
    SDB
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)