Direkt zum Inhalt
EPAG-1
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 2300/43/43R, Excella® E10/E25/E25R Shakers
for 1 L Erlenmeyer flasks, dedicated, aluminum
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41103816
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
aluminum
feature
dedicated, for 1 L Erlenmeyer flasks
manufacturer/tradename
Eppendorf® AG-1 (Global)
size
76 cm × 46 cm
capacity
(15 x 1 L Erlenmeyer flasks)
compatibility
Eppendorf New Brunswick Innova 2300/43/43R, Excella E10/E25/E25R Shakers
General description
Platforms designed for use with Eppendorf New Brunswick Innova 2300/43/43R, Excella E10/E25/E25R shakers.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf SE
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)