Fortfahren mit
EP5702732001
Eppendorf® Adapter for 85/100 mL Round Bucket
pack of 2 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103911
Compatibility:
for use with 100 mL round buckets
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 5702732001
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
feature
Holds 15 mL tubes
packaging
pack of 2 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5702732001
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 100 mL round buckets
General description
adapter for use with Eppendorf 85/100 mL round bucket
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EP5702719005EP5702734004EP5702745006
compatibility
for use with 100 mL round buckets
compatibility
for use with 100 mL round buckets
compatibility
for use with 100 mL round buckets
compatibility
for use with 100 mL round buckets
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5702732001
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5702719005
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5702734004
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5702745006
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
technique(s)
centrifugation: suitable
feature
Holds 15 mL tubes
feature
holds Vacutainer and Falcon tubes 2.6-7ml
feature
holds Vacutainer and Falcon tubes 50 ml
feature
Holds 1.5 - 2 mL tubes
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)