Direkt zum Inhalt
EP1368
Sigma-Aldrich® CVS10 comb
10 sample, thickness 2.0 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41100000
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
thickness
2.0 mm
well volume
80 μL
General description
Comb Prep number indicates the number of preparatory wells. Marker number indicates the number of small volume wells intended for molecular weight markers. MC indicates multichannel pipette compatible.
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)