Merck
EP1245
Sigma-Aldrich® MSCHOICETRIO comb
20 sample, thickness 1.5 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41100000
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
thickness
1.5 mm
volume
32 μL
Application
Available in 4 thicknesses and color coded:
Black combs: 0.75 mm for ultra-resolved bands
White combs: 1.0 mm supplied as a standard comb
Red combs: 1.5 mm for maximizing sample volume
Blue combs: 2.0 mm for maximizing sample volume
Analysis Note
Comb Prep number indicates the number of preparatory wells. Marker number indicates the number of small volume wells intended for molecular weight markers. MC indicates multichannel pipette compatible. All sample well volumes are based on a 5 mm thick agarose gel.
Legal Information
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)