Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41106300
Size:
96 well
Binding type:
low binding surface
Feature:
skirt, semi-skirted, with barcode(s)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenfeature
skirt, semi-skirted, with barcode(s)
packaging
set of 25 pieces
manufacturer/tradename
Eppendorf®
technique(s)
PCR: suitable
size
96 well
color
clear
binding type
low binding surface
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?