Direkt zum Inhalt
EP0030128656
Eppendorf® twin.tec 96-Well-PCR-Platten
yellow plate, conical bottom colorless wells, skirted, pkg of 25 ea
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41106300
Material:
conical bottom colorless wells, polycarbonate , yellow plate
Size:
96 wells
Feature:
skirt (Skirted)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
conical bottom colorless wells, polycarbonate , yellow plate
feature
skirt (Skirted)
packaging
pkg of 25 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030128656
technique(s)
PCR: suitable
size
96 wells
well maximum volume
40 μm
General description
Entscheiden Sie sich für Eppendorf-twin.tec-PCR-Platten für Zuverlässigkeit bei jedem PCR-Assay. twin.tec-Platten bieten Reinheit, Steifigkeit, Farbcodes und andere einfache, intelligente Funktionen, die Ihre Arbeitsabläufe wesentlich erleichtern. Der starre Polycarbonat-Rahmen eignet sich gut für Automatisierungs- und Hochdurchsatzprozesse, und dank der unterschiedlichen Farben lassen sich die verschiedenen Arbeitsschritte schnell organisieren.
Features and Benefits
  • Eppendorf® Twin tec PCR plates combine extremely thin walled polypropylene wells for optimal heat transfer to the sample and extremely robust polycarbonate frames for ultimate rigidity and torque-resistance.
  • Optimized rim for barcodes and automated work processes
  • Within SBS footprint recommendations (127.76×85.47 mm±0.25 mm).
  • Stackable.
  • Eight holes in the skirt aid plate positioning and removal from the thermal cycler block.
  • Low profile design enhances efficiency of PCR and enables the highest efficiency for small sample volumes.
  • 150 μL max. well volume (when used with cap strips).
  • Ideal for quantitative real-time PCR as well – OptiTrack® matrix for faster sample identification and fewer pipetting errors.
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
OptiTrack is a registered trademark of Eppendorf SE
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)