Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 228,00 |
Über diesen Artikel
€ 228,00
material
polypropylene , red (wells colorless), red wells
feature
skirt
packaging
pkg of 25 ea
manufacturer/tradename
Eppendorf® 0030128540
technique(s)
PCR: suitable
size
384 wells
well maximum volume
40 μm
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| material polypropylene , red wells, red (wells colorless) | material conical bottom green wells, green plate, polypropylene | material colorless , colorless wells, polycarbonate | material conical bottom yellow wells, polypropylene , yellow plate |
| manufacturer/tradename Eppendorf® 0030128540 | manufacturer/tradename Eppendorf® 0030128524 | manufacturer/tradename Eppendorf® 0030128508 | manufacturer/tradename Eppendorf® 0030128516 |
| feature skirt | feature skirt | feature skirt | feature skirt |
| well maximum volume 40 μm | well maximum volume 40 μm | well maximum volume - | well maximum volume 40 μm |
| size 384 wells | size 384 wells | size 384 wells | size 384 wells |
| packaging pkg of 25 ea | packaging pkg of 25 ea | packaging pkg of 25 ea | packaging pkg of 25 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eppendorf® Twin tec PCR plates, 384 wells
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?