Fortfahren mit
EMU213631
MISSION® esiRNA
targeting mouse Adamts17
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGGAGGGAAAGGAGGAATGCCATCCGGCTCACCAACGAACACACAGTGGAGACCCTGGTGGTGGCCGATGCCGACATGGTGCAGTACCACGGGGCAGAGGCTGCACAAAGATTCATCCTCACTGTCATGAACATGGTATACAACATGTTTCAGCACAGGAGCCTTGGGATTAAAATTAACATTCAAGTCACCAAGCTGGTCCTTCTGAGACAACGCCCCGCCAAGTTATCCATTGGGCACCATGGTGAGCGGTCCCTGGAGAGCTTCTGTCACTGGCAGAATGAGGAGTATGGAGGAGCACGCTACCTTGGCAATAACCAGGTGCCAGGAGGCAAGGATGATACACCTCCTGTGGATGCTGCTGTATTTGTGACCAGGACAGATTTCTGCGTTCACAAAGATGAACCTTGCGACACTGTTGGAATTGCTTACTTAGGAGGCGTGTGCAGTGCTAAGAGGAAATGTGTGCTCGCCGAAGACAATGGTCTCAATTTGGCCTTTACCATCGCACATGAA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU160211EMU037111EMU193911
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000058145
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000059901
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000053441
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000033453
esiRNA cDNA target sequence
TGGAGGGAAAGGAGGAATGCCATCCGGCTCACCAACGAACACACAGTGGAGACCCTGGTGGTGGCCGATGCCGACATGGTGCAGTACCACGGGGCAGAGGCTGCACAAAGATTCATCCTCACTGTCATGAACATGGTATACAACATGTTTCAGCACAGGAGCCTTGGGATTAAAATTAACATTCAAGTCACCAAGCTGGTCCTTCTGAGACAACGCCCCGCCAAGTTATCCATTGGGCACCATGGTGAGCGGTCCCTGGAGAGCTTCTGTCACTGGCAGAATGAGGAGTATGGAGGAGCACGCTACCTTGGCAATAACCAGGTGCCAGGAGGCAAGGATGATACACCTCCTGTGGATGCTGCTGTATTTGTGACCAGGACAGATTTCTGCGTTCACAAAGATGAACCTTGCGACACTGTTGGAATTGCTTACTTAGGAGGCGTGTGCAGTGCTAAGAGGAAATGTGTGCTCGCCGAAGACAATGGTCTCAATTTGGCCTTTACCATCGCACATGAA
esiRNA cDNA target sequence
CCACCCTGACAACCCATACTTCTGCAAGACCAAGAAGGGGCCGCCGCTGGATGGGACAGAGTGTGCACCAGGCAAGTGGTGCTTCAAAGGCCATTGTATCTGGAAGTCACCAGAGCAAACTTATGGCCAGGATGGAGGCTGGAGTTCCTGGACCAATTTTGGCTCATGTTCTCGGTCGTGTGGAGGAGGGGTGCGATCCCGAAGCCGGAGCTGCGACAACCCTCCTCCAGCCTATGGAGGCCGCCCGTGCTCAGGGTCCATGTTTGAGTACCAGATCTGCAACAGTGAGGACTGTCCTGGGCCCTACGAGGACTTCCGAGCCCAGCAGTGTGCCAAGCGAAACTCCTACTATACCCACCAGGATGCCAAGCACAGCTGGCTGCCCTATGAGCCCGACAGTGATGCCCAGAAGTGCGAGCTCATTTGCCAGTCTGCCGACACTGGAGATGTGGTATTTATGAACCAAGTAGTCCACGATGGGACACGCTGCAGCTATCGCGATCCTTACAGCGTCTGTG
esiRNA cDNA target sequence
CCGGCACATAGCTTCTTAGCTCTTCGAGATGCCAGTAAGCAGTCTATAAACAGTGACTGGAAGATAGAACATTCTGGAGCATTCAGTCTGGCTGGAACTACAGTACATTACTTAAGACGAGGCCTGTGGGAGAAGATCTCTGCCAAAGGTCCCACAACCACACCTTTGCATCTCCTGGTACTCCTATTTCAAGATCAGAATTACGGTCTTCACTATGAATATACTGTTCCATCAGACCCTCTTCCAGACAATCAGAGCTCTAAGGAGCCGGGGCCCCTCTTCATGTGGACACACGCAGGCTGGGGCGATTGCAATGCCACGTGTGGAGGAGGAGAGAGGAAGACAATGGTGTCCTGCACAAAAATCATGAGCAAGAATATCAGCCTTGTGGACAACAAGAAATGCAAGGACTTGACCAAACCAGAGCCACAGATTCGAAAGTGCAATGAACAACCTTGTCAAACAAGGTGGATGATGACAGAATGGACCACGTGT
esiRNA cDNA target sequence
TTTTTGACTGATGTGGATCTAAGAGTAAAACTGTTCAGGGGTTACTAGAAGCCAAAGGGACAATGAGATTGGGTTCATTTGGGTGCAACTTCCCTGTTTGCTCATCTTCCATCTTGGTCCTCCTTGAAAGACCAGCATTTTGCAACCTGGATGGTTAAGGCATTAGACCAGCTGGGGAAGCCTTGATGTGGCCCCTGATGCTTCGAAGGCAGCCAGAGAAACTACAGGGACCACTTGTTGATCAAGAGAGAGCAAATATGACGAACAGATGCTTGCCACGTCAAAGGGGAGATGATTTGGTGGCTGAAGCAGAGAACACAAAAGCTCTAGAGGGTTCTGCTCTCAGTAGGGTTAGGATGAGTAGGTATGGAGCTGTGGGGTCTGGCCTGGAAGAATGTCATCCTGGGATAGCGAAAAGGAGTTCTGACACTTTGGTCATCTAGAAAGGAACATGTAAGAGAGGCTGATGATGAAGATCATGCACTGCCCTAGGGACCTTCCAAAGTGACCATAGCCC
Gene Information
mouse ... ADAMTS17(233332), Adamts17(233332)
Gene Information
mouse ... ADAMTS14(237360), Adamts14(237360)
Gene Information
mouse ... ADAMTS19(240322), Adamts19(240322)
Gene Information
mouse ... ADAMTS15(235130), Adamts15(235130)
NCBI accession no.
NM_001033877
NCBI accession no.
NM_001081127
NCBI accession no.
NM_175506
NCBI accession no.
NM_001024139
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)