Fortfahren mit
EMU206191
MISSION® esiRNA
targeting mouse Vps13b
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
20 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 212,00
50 μg
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
€ 382,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
€ 212,00
Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen).
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
GAAGAATGTAGAAGTCCTGAAGACAAAATGAAAGAATTTATCGCGATATTATGGAATGCAGTAAAGAGTCTCACGCTACAGCTTGATGTACAGTCTTGCTGTGTATTCATTCCAAATGACAACCTGCCTTCCCCAAGTACAATTGTGTCTGGTGACATCCCTGGAACAGTAAGAAGTTGGTACCATGGACAAACCAGCATACCAGGGACACTTGTCCTGTGTTTGCCGCAAATAAAGATTATTAGTGCTGGTCACAAGTACATGGAACCTCTGCAGGAGATTCCGTTTGTGATTCCCCGGCCCATCCTTGAAGAGGGTGATGCATTTCCTTGGACCATAAGCTTGCATCATTTCAGCATATATACCCTTCTTGGAAAGCAAGTGACTCTTTCCCTTGTGGAGCCTATGGGATGTACCTCTACTCTAGCAGTCACATCTCAAAAGCTGCTTCCTGTGGGACCCGATGGAAGGCATTCATTTGTTGTCTGTCTTCATGTTGACTTAGAGTCA
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
EMU173831EMU151311EMU003501
description
targeting mouse Vps13b
description
targeting mouse Vps13a
description
targeting mouse Vps13c
description
targeting mouse Aamdc
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000037646
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000046230
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000035284
Ensembl | mouse accession no.
ENSMUSG00000035642
esiRNA cDNA target sequence
GAAGAATGTAGAAGTCCTGAAGACAAAATGAAAGAATTTATCGCGATATTATGGAATGCAGTAAAGAGTCTCACGCTACAGCTTGATGTACAGTCTTGCTGTGTATTCATTCCAAATGACAACCTGCCTTCCCCAAGTACAATTGTGTCTGGTGACATCCCTGGAACAGTAAGAAGTTGGTACCATGGACAAACCAGCATACCAGGGACACTTGTCCTGTGTTTGCCGCAAATAAAGATTATTAGTGCTGGTCACAAGTACATGGAACCTCTGCAGGAGATTCCGTTTGTGATTCCCCGGCCCATCCTTGAAGAGGGTGATGCATTTCCTTGGACCATAAGCTTGCATCATTTCAGCATATATACCCTTCTTGGAAAGCAAGTGACTCTTTCCCTTGTGGAGCCTATGGGATGTACCTCTACTCTAGCAGTCACATCTCAAAAGCTGCTTCCTGTGGGACCCGATGGAAGGCATTCATTTGTTGTCTGTCTTCATGTTGACTTAGAGTCA
esiRNA cDNA target sequence
TCTATAATGTAGAAATGGACCAAGCCAAGCTACACTTAAAATTACTCGACTATCTTAATCATGATTGGAAAAGTGAATTTTATATAAGATCTAGTCAACAAGACATCAATTTCATCAACTTTACCTGTCTCACAGAAATGGAAAAGAGTGACTTGGATATTGCTATCCATATGACTTACAACACTGGTCAGACAGTTGTGGCATTTCATAGTCCGTATTGGATGGTCAATAAAACCAATCGGATGCTACAGTACAAAGCAGATGGAATTCACCGAAAGCATCCACCTAATTATACAAAACCAGTTCTCTTTTCCTTTCAGCCAAATCACTTTTTTAACAACAATAAGGTTCAGCTTATGGTAACTGATAGTGAGCTTTCAGATCAGTTTTCAATTGATACTGTTGGTAGTCATGGAGCCATTAGATGCAAAGGTCTGAAAATGGAATACCAAGTTGGTGTCACTATAAATCTCAGCAGTTTTAACATTACCAGAATTGTGACATTTATTCCG
esiRNA cDNA target sequence
AAGCAAAATTAGAACACTGGTACGTCACAGGTTTGCGACAACAAGACATTGTGCCATCACTGGTGGCTTCCATTGGTGACACTACATCGTCCTTGCTCAAAATTGAGTTTGAAACCAACCCTGAGAACAGTCCTGCTGACCAGACTCTGATTGTTCAGTCACAGCCCGTGGAGGTCATCTATGACGCTAAAACTATCAATGCTGTTGTTGAATTCTTTCAGTCAAATAAGGGGTTGGATCTTGAGCAAATTACATCAGCTACCTTGATGAAACTGGAAGAGATTAAAGAGAGGACAGCTACAGGACTTACGCATATCATTGAGACTCGGAAAGTTCTCGATTTAAGGATAAATCTGAAGCCTTCTTACCTGATAATTCCACAGACAGGTTTTCACCATGAAAAGTCAAATCTTCTCATTTTAGATTTTGGTACTTTTCAGCTCAACAGTAAAGACCAAGGCGCACAGAAGACTGCTAATGCATCCCTTGAAGAAATAATAGACAAGGCGT
esiRNA cDNA target sequence
AGAGAAACAGGAACCGAGCATTCTCCTGGAGTGCAGCCAGCAGATGTAAAGGAAGTTGCTGAGAAAGGGGTACAGACTCTTGTGATTGGCAGAGGAATGAGTGAGGCCTTGAAGGTGCCTCCGTCGACTGTGGAGTACCTGGAGAAACAAGGCATTGATGTGCGGGTCCTCCAGACAGAGCAGGCCGTGAAGGAGTATAATGCCTTGGTTGCCCAAGGGGTCAGGGTAGGAGGTGTCTTCCATTCCACCTGCTGATGGCGCCTACAGAGGAGAATAAATCAGACCACAAAGCCTTGGCTGTCTTACCAGTCTCCACATCAGCCTCCACTGTGTATTTTGGACATATGTTCATGTTCTTGGGACAGATTGGTGGGAGGCTGAGGCACAGGTTTTGCACTCCAGGTTG
Gene Information
mouse ... VPS13B(666173), Vps13b(666173)
Gene Information
mouse ... VPS13A(271564), Vps13a(271564)
Gene Information
mouse ... VPS13C(320528), Vps13c(320528)
Gene Information
mouse ... AAMDC(66273), 1810020D17Rik(66273)
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
NCBI accession no.
NM_177151
NCBI accession no.
NM_173028
NCBI accession no.
NM_177184
NCBI accession no.
NM_183251
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)