Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
20 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 212,00 |
50 μg | Versand in der Regel in 3 Wochen (4 bis 6 Wochen bei kundenspez. Bestellungen). | € 382,00 |
Über diesen Artikel
€ 212,00
Quality Segment
description
Powered by Eupheria Biotech
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TCATCTCCTCAGCCTGTGTGGACAGATTGGGACTAAAGGACCATGTCAAATCTCACAAGCATGAAGGGGAAAAGCTTTCTCTACCACGGCATCTCAAAGTAGTTGGCCAGATTGAGCACCTAATGATCACAGTGGGTTCTCTCCGTCTGGATTGCCAAGCAGCTGTGGTTGATGATAATGAAAAAAGCTTATCACTTGGTCTCCAGACTCTTAGATCCCTGAAGTGCATCATAAACTTGGACAAGCACCGGCTGATTGTGGGGAAGACAGACAAAGAAGAAATCCCTTTTGTGGAGACAGTTTCTGTGAATGACGACAACACTTCAGAAGCATAATTGCAGCCTGAAGCGTGTGCGCATGTGCACACACACACCAGGTTGACAGACTGAGAAAACTGGGTTTGAACTAAATACAATAGCAACTTGCTATGGACCAAGTCCTTCCCTCCAGT
Ensembl | mouse accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... NRIP3(78593), Nrip3(78593)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| esiRNA cDNA target sequence TCATCTCCTCAGCCTGTGTGGACAGATTGGGACTAAAGGACCATGTCAAATCTCACAAGCATGAAGGGGAAAAGCTTTCTCTACCACGGCATCTCAAAGTAGTTGGCCAGATTGAGCACCTAATGATCACAGTGGGTTCTCTCCGTCTGGATTGCCAAGCAGCTGTGGTTGATGATAATGAAAAAAGCTTATCACTTGGTCTCCAGACTCTTAGATCCCTGAAGTGCATCATAAACTTGGACAAGCACCGGCTGATTGTGGGGAAGACAGACAAAGAAGAAATCCCTTTTGTGGAGACAGTTTCTGTGAATGACGACAACACTTCAGAAGCATAATTGCAGCCTGAAGCGTGTGCGCATGTGCACACACACACCAGGTTGACAGACTGAGAAAACTGGGTTTGAACTAAATACAATAGCAACTTGCTATGGACCAAGTCCTTCCCTCCAGT | esiRNA cDNA target sequence CCACACAAGAAACCCAGGACAAAGACATCTGGAGGGAGCCTGCGTCAGCCGAGAGTCTCTCACAGGTTACAGTCAAAGAAGAGCTACTTCCCGCTGCAGAAACTAAAGCTTCTTTCTTTAATCTAAGAAGCCCGTACAATAGCCATATGGGAAATAATGCTTCTCGCCCACACAGTACAAATGGAGAAGTGTATGGACTTCTGGGAAACGCGCTCACCATAAAAAAAGAGTCAGAATAAATGTGTACCTGCCATACCACTTTGGGTCTTTTTAAAATTTAGTCAGTATGAACTTGAGATCTGTATAAATAAGAGCATGATTTGAGAAAAGCATGGTATAACTGAAACTCCTTCCTTTTGAAAGTATTGGTCACTGGTGATGTTTAAATATGCATACTAATTTTTGCTTAACATTAGATGTCATGAGGAAACAATTGAACTCGAGGTTGGTTGTT | esiRNA cDNA target sequence GGAGGAGCAACCCATGTCTACCGTTATCACAGAAGGAAACCTCCAGAGATGCACATGTACTCAGATACTGGGCACAGTCAGGAACAAAGAAACTGCAGAGGCGAGACATCTGTTGGACAAGAAAGCATCTACCAAACATCAGAGCATTCTCAAGAGTCCTCTTGGCCTACTGAGAACATCTCTAAGGACCTCTACATCGAAGTCTACCCAGGGACCTATTCTGTCACTGTGGGCTCCAGTGCCTTATCCAAGAAGACGCACGTGGTTGCAGTTGACCCCGGGCAAAGTGTGGACTTGGTCTTCCCCGTGTGATGTTGACCGTCACTACCAACATTTCACTCTCAAAGTAGCAAGAAGAATAAAACCACCCTATAATTGCCTTAATAATGATGCATCAATCTTGATTTTAATGCTGGCTGTAGTGGGG | esiRNA cDNA target sequence GCGCTCTCTTTCAGCCTCTAGCCTCTTTTATAAACAGCGTAACACTGAGCACGATCCACCCTACTGGCGAGGTGCCGTGTGGCTGAATATTAACTACCTAGCTTTGGGGGCACTACATCACTATGGGCATGTGGAGGGTCCTCACAAGGTTCAGGCTGCCAAACTCTACCATGAACTGCGGGCCAATGTAGTGAGAAACGTCCGCCAGCAATACCAGGCTACCGGATTTCTGTGGGAGCAGTACAGTGACCAGGATGGGCGGGGCATGGGCTGCCGCCCCTTCCAAGGATGGACCAGTCTTGTCTTACTGATCATGGCTGAAGAGTACTAATGGGACAGAAGGAAAGCTAGGCCATTTGTGTCACTTGGAATATGCAGACAAGGGCTTGGGTTTCTGGTCTCATTGTTTCAGATCTTTGTAAGCTCATCTCAGGTGTCTCCTTATTGTCATCCCATATAGCTCTGGGGTGAATGTGAAC |
| Gene Information mouse ... NRIP3(78593), Nrip3(78593) | Gene Information mouse ... NRIP1(268903), Nrip1(268903) | Gene Information mouse ... AKIP1(57373), D930014E17Rik(57373) | Gene Information mouse ... GCS1(57377), Gcs1(57377) |
| Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. | Ensembl | mouse accession no. |
| product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® | product line MISSION® |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?